263303
Tellur
granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
granular
Widerstandsfähigkeit
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
−5-+50 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Dichte
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Te]
InChI
1S/Te
InChIKey
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?