Merck
261424
Sigma-Aldrich
Cyclopenta[d,e,f]phenanthren
97%
Synonym(e):
4,5-Methylen-phenanthren
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
Beilstein:
2043908
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
353 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
SMILES String
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
InChIKey
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)