Wichtige Dokumente
261130
Lanthan
ingot (under oil), 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace rare earth metals basis
Form
ingot (under oil)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm
bp
3464 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
920 °C (lit.)
Dichte
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La]
InChI
1S/La
InChIKey
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.