Wichtige Dokumente
260118
2-Amino-5-brom-benzoesäure
97%
Synonym(e):
5-Brom-anthranilsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?