Wichtige Dokumente
259020
Dibrommethan-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methylen-d2-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Dampfdruck
34.9 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.5381 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
Dichte
2.505 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?