Wichtige Dokumente
257885
Trimethylsilylcyclopentadien, Isomermischung
Synonym(e):
NSC 176274
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C1C=CC=C1
InChI
1S/C8H14Si/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-8H,1-3H3
InChIKey
VMFHCJPMKUTMMQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Diels-Alder reactions
- Synthesis of ring-functionalized molybdenocene complexes
- Allyl isomerization
- Aromatization of C5 rings
- Synthesis of N-hydroxyindoles via nucleophilic addition
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?