Wichtige Dokumente
254207
Gallium(III)-sulfat
99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gallium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ga.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChIKey
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
254207-1G | |
254207-25G | |
254207-5G | 4061825983813 |