Wichtige Dokumente
252115
2-Iodbenzoylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-31 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
iodo
SMILES String
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
InChIKey
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
- preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?