Wichtige Dokumente
252018
2,6-Dibromphenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
255-256 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Oc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChIKey
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246) , GABRA1(2554)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?