Wichtige Dokumente
250406
2-(Methylthio)-2-thiazolin
97%
Synonym(e):
2-(Methylmercapto)-2-thiazolin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.24
Beilstein:
106353
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.592 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
Dichte
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
- novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters
- 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
250406-10G | 4061838053664 |
250406-1G | |
250406-250G | |
250406-50G |