Wichtige Dokumente
250031
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycin
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-α-phenylglycin, R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-phenylglycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycin, 99%
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
216-217 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChIKey
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?