Wichtige Dokumente
247677
Natriumborhydrid
90% NaBH4 basis, pellets, diam. 8 mm, Cobalt (Doped)
Synonym(e):
Cobalt-dotiertes Natriumborhydrid, Natriumboranat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90% NaBH4 basis
Form
pellets
Zusammensetzung
Cobalt (Doped)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Durchmesser
8 mm
Verunreinigungen
7.5% CoCl2
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)