Merck
245380
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-(methylthio)benzoesäure
technical grade, 96%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(SCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-137 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
thioether
SMILES String
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)