Wichtige Dokumente
241555
Phosphortriiodid
99%
Synonym(e):
Phosphor(III)-iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61 °C (lit.)
Dichte
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
InChIKey
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241555-10G | 4061833595800 |
241555-50G |