Wichtige Dokumente
233315
Essigsäure-d4
≥99.9 atom % D
Synonym(e):
Deuterierte Essigsäure, Tetradeuteroessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
11.4 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99.9 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0500% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-16 °C (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?