233013
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
CC(Oc1cccc(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-3-7(10)5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
YNTJKQDWYXUTLZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)