Wichtige Dokumente
232777
2-(Phenylthio)ethanol
99%
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.592 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
thioether
SMILES String
OCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
KWWZHCSQVRVQGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in the synthesis of indole, benzofuran and benzothiophene
- for temporary masking of the thymine residue during the synthesis of sugar modified thymidine derivatives
- in the preparation of 4-[2-(phenylthio)ethoxy]phthalonitrile
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?