Wichtige Dokumente
232459
1,6-Diaminohexan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
97%
Synonym(e):
Hexamethylendinitrilo-tetraessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
232-236 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)CN(CCCCCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)5-3-1-2-4-6-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
YGDVXSDNEFDTGV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?