230286
Phosphonitrilichlorid-Trimer
99%
Synonym(e):
1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexachlorid, 1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexachlorid, Hexachlor-cyclotriphosphazen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
InChI
1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
InChIKey
UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges