Wichtige Dokumente
228354
Natriumcyclohexanbutyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
powder and chunks
mp (Schmelzpunkt)
264 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h9H,1-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
GBEFSJZAXXWKIO-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)