Wichtige Dokumente
227471
Amylacetat, Isomermischung
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
Synonym(e):
Essigsäure-pentylester
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.402
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
InChIKey
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)