Merck
227366
Sigma-Aldrich
Fast Corinth V
Dye content ≥90 %
Synonym(e):
Azoic Diazo No. 39, Diazoechtblausaltz Komponente 39
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N5O3 · 0.5Cl4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.90
Farbindexnummer:
37220
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, ≥90%
mp (Schmelzpunkt)
147 °C (dec.) (lit.)
λmax
356 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 335-375 nm in ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.COc1cc(\N=N\c2ccc(C)cc2[N+]([O-])=O)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(\N=N\c4ccc(C)cc4[N+]([O-])=O)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4/b2*19-18+;;;;;
InChIKey
VUFIPLOIANLIBR-BKZLANPUSA-J
Allgemeine Beschreibung
Fast Corinth V-Zinkchlorid-Doppelsalz ist ein Benzol-Diazonium-Zinkchlorid-Doppelsalz, das auch als 4-Methyl-6-nitro-4-[(3-methyl-6-methoxyphenyl)azo]benzoldia-zonium hemi[zinkchlorid]-Salz bezeichnet wird.
Anwendung
Fast Corinth V ist ein Visualisierungsmittel, das für den quantitativen DC-Nachweis von Zeranol verwendet werden kann. Es kann auch zur Funktionalisierung von Kohlenstoffpulver mit Nitroazobenzolgruppen mittels eines Reduzierungsprozesses zur Modifizierung der Oberflächen von Kohlenstoffpartikel verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Self-react. C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M B Medina et al.
Journal of chromatography, 581(1), 119-128 (1992-10-02)
In an attempt to improve sensitivity of thin-layer chromatographic (TLC) analysis and selectivity of visualizing agents for detection of estrogenic anabolic hormones, several dyes were screened for their chromogenic interactions with estrone, estradiol, diethylstilbestrol (DES), zeranol (zearalanol), zearalanone, and mycotoxins
M B Medina et al.
Journal of chromatography, 614(2), 315-323 (1993-05-05)
Clean-up procedures for the isolation of zeranol and diethylstilbestrol (DES) were modified to reduce the analysis time and to increase the efficiency of purification. Several dyes (Fast Blue BB, Fast Corinth V, Fast Blue RR, Fast Blue B, Fast Red