226998
Bromcyclobutan
96%
Synonym(e):
Cyclobutylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
Dichte
1.434 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrC1CCC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
InChIKey
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?