Wichtige Dokumente
226610
1-Phenyl-2-propin-1-ol
98%
Synonym(e):
(±)-1-Phenyl-2-propin-1-ol, (±)-α-Ethinylbenzylalkohol, (±)-3-Hydroxy-3-phenyl-1-propin, 1-Phenylpropargyl-alkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
135-136 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-23 °C (lit.)
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
InChIKey
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
New Aromatic Terminal Alkynes