Wichtige Dokumente
219126
β-Butyrolacton
98%
Synonym(e):
β-Methyl-β-propiolacton, 3-Hydroxybuttersäure-β-lacton, 4-Methyl-2-oxetanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
71-73 °C/29 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43.5 °C (lit.)
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
GSCLMSFRWBPUSK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..