Wichtige Dokumente
216135
Cobalt(II)-thiocyanat
96%
Synonym(e):
Cobaltthiocyanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
SMILES String
N#CS[Co]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChIKey
INDBQWVYFLTCFF-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.