Wichtige Dokumente
213691
1,2-Hexandiol
98%
Synonym(e):
1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, Dermasoft Hexiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
FHKSXSQHXQEMOK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..