Wichtige Dokumente
206547
4-Iod-benzoesäure
98%
Synonym(e):
4-Iodobenzoic acid, Iodobenzene-4-carboxylic acid, p-Iodobenzenecarboxylic acid, p-Iodobenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
270-273 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
iodo
SMILES String
OC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?