Wichtige Dokumente
197475
Ethyldichlorphosphit
98%
Synonym(e):
Ethyl-phosphorigesäure-dichlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OPCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Dichte
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
InChIKey
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)