Wichtige Dokumente
191213
5-Aminoorotsäure
99%
Synonym(e):
5-Amino-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidincarbonsäure, 5-Amino-6-carboxy-2,4-dihydroxypyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
NC1=C(NC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9/h6H2,(H,10,11)(H2,7,8,9,12)
InChIKey
HWCXJKLFOSBVLH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?