Wichtige Dokumente
18509
(+)-trans-Chrysanthemumsäure
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(1R,3R)-trans-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-1-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D +14±1°, c = 2% in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.477
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C\C(C)=C/[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
XLOPRKKSAJMMEW-SFYZADRCSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?