Wichtige Dokumente
183466
4-Nitrophenethylalkohol
99%
Synonym(e):
4-Nitro-phenethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
177 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitro
SMILES String
OCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChIKey
IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?