Wichtige Dokumente
183199
2′,5′-Dichloracetophenon
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5624 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChIKey
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
Anwendung
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)