Merck
182141
Sigma-Aldrich
Polyisopren, cis
97% cis-1,4
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
slab/chunk
Brechungsindex
n20/D 1.5191
Übergangstemp.
Tg −67 °C
Tm 36 °C
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C
Anwendung
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)