Merck
181285
Sigma-Aldrich
Poly(acrylsäure)
average Mv ~450,000
Synonym(e):
PAA
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Quervernetzung
~0.1 % cross-linked
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mv ~450,000
Viskosität
350-2500 cP
Übergangstemp.
Tg 106 °C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Poly(acrylsäure) (PAA) ist hygroskopisch, spröde und farblos; ihre Tg liegt bei fast 106 °C. Bei Temperaturen von mehr als 200 bis 250 °C verliert sie Wasser und wird ein unlösliches, vernetztes Polymeranhydrid. Die Löslichkeit von getrockneter PAA in Wasser steigt mit steigenden Temperaturen. Konzentrierte Lösungen von PAA in Wasser sind thixotrop.
Anwendung
Poly(acrylsäure) (PAA)/Polymethylmethacrylat-Copolymere werden für die Arzneimittelabgabe verwendet.
Weitere Anwendungen sind unter anderem:
  • Untersuchung der Diffusion von gelösten Substanzen in einem Polyvinylalkohol/PAA-Copolymerhydrogel
  • Synthese eines Poly(N-isopropylacrylamid)-Block-PAA-Copolymers, das sowohl auf Temperatur- als auch auf pH-Wert-Änderungen reagiert
  • Herstellung eines Block-Copolymers aus Oligo(methylmethacrylat) und PAA für den Transport hydrophober Medikamente in Mizellen
  • Als Verdickungsmittel für Klebstoffe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of P (MMA-AA) copolymers for targeted oral drug delivery.
Barba AA, et al.
Polymer Bull., 62(5), 679-688 (2009)
Solute diffusion in poly (vinyl alcohol)/poly (acrylic acid) interpenetrating networks.
Peppas NA, et al.
Macromolecules, 29(27), 8798-8804 (1996)
Christina M Kelliher et al.
Fungal biology, 124(5), 398-406 (2020-05-12)
Work on the filamentous fungus Neurospora crassa has contributed to or pioneered many aspects of research on circadian clock mechanism, a process that is functionally conserved across eukaryotes. Biochemical assays of the fungal circadian clock typically involve growth in liquid
T Inoue et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 51(2-3), 221-229 (1998-08-01)
An AB block copolymer of oligo(methyl methacrylate) (oMMA) and poly(acrylic acid) (PAAc) has been synthesized. The block copolymer forms micelles in an aqueous medium, as confirmed by a fluorescence probe technique using pyrene. Doxorubicin hydrochloride was incorporated into the micelle
A New Double-Responsive Block Copolymer Synthesized via RAFT Polymerization: Poly (N-isopropylacrylamide)-b lock-poly (acrylic acid)
Schili CM, et al.
Macromolecules, 37(21), 7861-7866 (2004)
Artikel
New methods for materials fabrication at the micro- and nanoscale will drive scientific and technological advances in areas of materials science, chemistry, physics, and biology. The broad diversity of potentially relevant materials, length scales, and architectures underscores the need for flexible patterning approaches. One important example is the fabrication of 3D periodic structures composed of colloidal, polymeric, or semiconductor5 materials.