Wichtige Dokumente
18086
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-methylsulfat
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
[EMIM][MS]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Zusammensetzung
carbon, 37.07-38.58%
nitrogen, 12.35-12.85% (as tested by elemental analysis)
Verunreinigungen
≤0.2% water
SMILES String
COS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CH4O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-6(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Task-Specific Ionic Liquids