Wichtige Dokumente
179779
2-Acetylcyclopentanon
98%
Synonym(e):
α-Acetylcyclopentanone, 2-Acetyl-1-cyclopentanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
72-75 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5(8)6-3-2-4-7(6)9/h6H,2-4H2,1H3
InChIKey
OSWDNIFICGLKEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F
Flammpunkt (°C)
72 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?