Merck
179590
Sigma-Aldrich
exo-Norborneol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
176-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChIKey
ZQTYQMYDIHMKQB-VQVTYTSYSA-N
Anwendung
exo-Norborneol was used in the synthesis of cyclic ketones.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selective oxidation of alcohols by molecular oxygen over a Pd/MgO catalyst in the absence of any additives.
Green Chemistry, 6(3), 161-165 (2004)