Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
178764
4-Formylzimtsäure, überwiegend trans
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
HCOC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
251-254 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H8O3/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
InChIKey
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
Anwendung
4-Formylcinnamic acid may be used in the synthesis of (E)-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphth-2-yl)-ethynyl]-cinnamic acid.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?