Wichtige Dokumente
178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon
99%
Synonym(e):
Frambion, Himbeerketon, NSC 26515
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
InChIKey
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?