177296
4,4′-Dipyridyl Hydrat
98%
Synonym(e):
4,4′-Bipyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
304.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2.H2O/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;/h1-8H;1H2
InChIKey
JJRKHJXMBCYHSH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?