Wichtige Dokumente
176095
2,2′-Oxydiethylamin -dihydrochlorid
97%
Synonym(e):
2,2′-Oxy-bis-(ethylamin) -dihydrochlorid, Bis-(2-aminoethyl)-ether -dihydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.07
Beilstein:
3672341
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230-234 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChIKey
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)