Wichtige Dokumente
175943
Dimethylsulfoxid-d6
99.5 atom % D
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.