Wichtige Dokumente
17343
Bromhexin -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
2-Amino-3,5-dibrom-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamin -hydrochlorid, N-(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)-N-methyl-cyclohexylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (AT)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
InChIKey
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?