Wichtige Dokumente
165115
1,3-Acetondicarbonsäure
technical grade
Synonym(e):
3-Oxo-glutarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
(Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%)
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
165115-100G | 4061838748539 |
165115-25G | 4061838748546 |