Wichtige Dokumente
164488
Natriumhydroxid-d
30 wt. % in D2O, 99 atom % D
Synonym(e):
Natriumdeuteroxid, Natronlauge-d
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
30 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4039
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?