164267
3-Amino-2-naphthol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
229-230 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Nc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
InChIKey
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?