Merck
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
Synonym(e):
N-Cbz-L-glutamin, Carbobenzyloxy-L-glutamin, Z-L-glutamin
About This Item
Lineare Formel:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.28
Beilstein:
2061271
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChIKey
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)