Wichtige Dokumente
160644
3-Amino-pyrazol
98%
Synonym(e):
3-Pyrazolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
218 °C/122 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
InChIKey
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
160644-10G | 4061838745705 |
160644-2.5G | 4061838745712 |