Merck
160008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorphenyl)-1-cyclobutancarbonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4C4H6CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
Dichte
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
InChI
1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
InChIKey
XQONXPWVIZZJIL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile is also referred as 1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane.
Anwendung
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile (1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane) can be used in the synthesis of pharmacologically active metabolites of the anti-obesity drug-sibutramine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phase transfer alkylation of arylacetonitriles revisited.
Barbasiewicz M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(23), 3871-3874 (2006)